Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904903-1G PC904903-250MG PC904903-5G
APOSPC904903-1GEA 53.8 EUR
APOSPC904903-1G APOSPC904903-250MG APOSPC904903-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22565660
CAS-Nummer: 1395493-30-7