2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904733-1G
PC904733-5G
APOSPC904733-1GEA
0
EUR
APOSPC904733-1G
APOSPC904733-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃F₃N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10696306 CAS-Nummer: 78016-98-5 |