(S)-2-(Hydroxymethyl)-4,4-difluoropyrrolidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-(4,4-Difluoropyrrolidin-2-yl)methanol hydrochloride
PC904562-1G PC904562-250MG
APOSPC904562-1GEA 265 EUR
APOSPC904562-1G APOSPC904562-250MG
(S)-2-(Hydroxymethyl)-4,4-difluoropyrrolidine hydrochloride 95%
(S)-2-(Hydroxymethyl)-4,4-difluoropyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₉F₂NO·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22570251
CAS-Nummer: 623583-10-8