5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904522-100MG
PC904522-1G
PC904522-250MG
APOSPC904522-100MGEA
183
EUR
APOSPC904522-100MG
APOSPC904522-1G
APOSPC904522-250MG
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₉H₇FN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12962794 CAS-Nummer: 1027530-64-8 |