2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904515-1G PC904515-250MG
APOSPC904515-1GEA 734 EUR
APOSPC904515-1G APOSPC904515-250MG
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene
Formel: C₈H₉FO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15527256
CAS-Nummer: 828270-59-3