5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904484-1G
PC904484-250MG
APOSPC904484-1GEA
734
EUR
APOSPC904484-1G
APOSPC904484-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone
Formel:
C₁₁H₁₂FNO Molekulargewicht: 193.217 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19348296 CAS-Nummer: 80942-15-0 |