1-Acetyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9040-10G PC9040-5G
APOSPC9040-10GEA 252 EUR
APOSPC9040-10G APOSPC9040-5G
1-Acetyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
1-Acetyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel: C₇H₇F₃N₂O
Molekulargewicht: 192.138 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153637
CAS-Nummer: 959573-03-6