2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC903778-1G
PC903778-5G
APOSPC903778-1GEA
429
EUR
APOSPC903778-1G
APOSPC903778-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₉F₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18399874 CAS-Nummer: 888739-68-2 |