Ethyl 5-amino-2-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903640-1G
PC903640-5G
APOSPC903640-1GEA
21.5
EUR
APOSPC903640-1G
APOSPC903640-5G
Ethyl 5-amino-2-fluorobenzoate 95%
Ethyl 5-amino-2-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09037896 CAS-Nummer: 123207-39-6 |