5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Fluoro-5-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene
PC902481-1G PC902481-250MG
APOSPC902481-1GEA 91.5 EUR
APOSPC902481-1G APOSPC902481-250MG
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole
Formel: C₈H₈FNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15527524
CAS-Nummer: 314298-13-0