4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902384-1G PC902384-5G
APOSPC902384-1GEA 145 EUR
APOSPC902384-1G APOSPC902384-5G
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05981077
CAS-Nummer: 893734-52-6