2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
PC902362-1G
PC902362-5G
APOSPC902362-1GEA
145
EUR
APOSPC902362-1G
APOSPC902362-5G
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₈FN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05979720 CAS-Nummer: 89346-55-4 |