4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902215-1G PC902215-5G
APOSPC902215-1GEA 270 EUR
APOSPC902215-1G APOSPC902215-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037232
CAS-Nummer: 86988-02-5