3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902203-1G
PC902203-25G
PC902203-5G
APOSPC902203-1GEA
145
EUR
APOSPC902203-1G
APOSPC902203-25G
APOSPC902203-5G
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₇FN₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17214258 CAS-Nummer: 196301-98-1 |