Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902120-10G PC902120-1G PC902120-5G
APOSPC902120-10GEA 964 EUR
APOSPC902120-10G APOSPC902120-1G APOSPC902120-5G
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆F₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406862
CAS-Nummer: 170572-47-1