1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902045-1G PC902045-5G PC902045-10G
APOSPC902045-1GEA 168 EUR
APOSPC902045-1G APOSPC902045-5G APOSPC902045-10G
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₂H₁₂FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01910971
CAS-Nummer: 54609-08-4