1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902043-1G
PC902043-5G
PC902043-10G
APOSPC902043-1GEA
168
EUR
APOSPC902043-1G
APOSPC902043-5G
APOSPC902043-10G
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel:
C₁₂H₁₂FN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07429174 CAS-Nummer: 146135-20-8 |