6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC901978-1G
PC901978-250MG
PC901978-5G
APOSPC901978-1GEA
75.4
EUR
APOSPC901978-1G
APOSPC901978-250MG
APOSPC901978-5G
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formel:
C₆H₃BrFN₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16660325 CAS-Nummer: 1242336-69-1 |