6-Trifluoromethylquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-(Trifluoromethyl)quinoline
PC901832-1G PC901832-5G
APOSPC901832-1GEA 97.3 EUR
APOSPC901832-1G APOSPC901832-5G
6-Trifluoromethylquinoline 98%
6-Trifluoromethylquinoline
Formel: C₁₀H₆F₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09879698
CAS-Nummer: 325-13-3