N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901747-10G
PC901747-1G
PC901747-5G
APOSPC901747-10GEA
957
EUR
APOSPC901747-10G
APOSPC901747-1G
APOSPC901747-5G
N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
N-(3,5-difluorophenyl)formamide
Formel:
C₇H₅F₂NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00034516 CAS-Nummer: 198077-69-9 |