Methyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901528-1G
PC901528-5G
APOSPC901528-1GEA
179
EUR
APOSPC901528-1G
APOSPC901528-5G
Methyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate 98%
Methyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12031748 CAS-Nummer: 2928-14-5 |