4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenyl)boronic acid
PC901441-1G
PC901441-5G
APOSPC901441-1GEA
82.8
EUR
APOSPC901441-1G
APOSPC901441-5G
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BFO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11111909 CAS-Nummer: 1310384-23-6 |