3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-(2-Fluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC901356-1G
PC901356-250MG
APOSPC901356-1GEA
374
EUR
APOSPC901356-1G
APOSPC901356-250MG
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid 96%
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₀BFO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18783120 CAS-Nummer: 2096332-11-3 |