6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901346-1G
PC901346-250MG
APOSPC901346-1GEA
574
EUR
APOSPC901346-1G
APOSPC901346-250MG
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Formel:
C₇H₉BFNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18434410 CAS-Nummer: 2096335-58-7 |