3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC901273-1G
PC901273-250MG
APOSPC901273-1GEA
154
EUR
APOSPC901273-1G
APOSPC901273-250MG
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BF₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21365108 CAS-Nummer: 1621332-09-9 |