(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC901263-1G PC901263-5G
APOSPC901263-1GEA 178 EUR
APOSPC901263-1G APOSPC901263-5G
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
Formel: C₇H₇BClFO₂
Molekulargewicht: 188.392 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18447609
CAS-Nummer: 944128-92-1