2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900598-1G PC900598-250MG
APOSPC900598-1GEA 299 EUR
APOSPC900598-1G APOSPC900598-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189916
CAS-Nummer: 1196153-98-6