2-Ethoxy-5-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900585-1G PC900585-5G
APOSPC900585-1GEA 87 EUR
APOSPC900585-1G APOSPC900585-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyridine 97%
2-Ethoxy-5-fluoropyridine
Formel: C₇H₈FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18914532
CAS-Nummer: 858675-61-3