2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900577-1G PC900577-250MG
APOSPC900577-1GEA 502 EUR
APOSPC900577-1G APOSPC900577-250MG
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194517
CAS-Nummer: 1214323-94-0