1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900560-1G PC900560-250MG
APOSPC900560-1GEA 143 EUR
APOSPC900560-1G APOSPC900560-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₆FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10698609
CAS-Nummer: 915720-54-6