Sodium difluoromethanesulphinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900211-1G PC900211-250MG
APOSPC900211-1GEA 28.7 EUR
APOSPC900211-1G APOSPC900211-250MG
Sodium difluoromethanesulphinate 95%
Formel: CHF₂O₂S·Na
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24113355
CAS-Nummer: 275818-95-6