3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8996-1G
PC8996-250MG
APOSPC8996-1GEA
406
EUR
APOSPC8996-1G
APOSPC8996-250MG
3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
3-Fluoropropylamine hydrochloride
Formel:
C₃H₈FN·ClH Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07369956 CAS-Nummer: 64068-31-1 |