4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8886-1G PC8886-500MG
APOSPC8886-1GEA 248 EUR
APOSPC8886-1G APOSPC8886-500MG
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₂H₁₀F₄N₂S
Schmelzpunkt: 102…103.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038213
CAS-Nummer: 541539-78-0