1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 60.9 EUR
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Siedepunkt: 107…108 °C (29 mm Hg)
Dichte: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02270920
CAS-Nummer: 651-12-7