N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8821-5G PC8821-1G
APOSPC8821-5GEA 87 EUR
APOSPC8821-5G APOSPC8821-1G
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine 95%
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine
Formel: C₄H₇F₄N
Siedepunkt: 77 °C (760 mm Hg)
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08461915
CAS-Nummer: 1550-50-1
UN-Nummer: 3129
ADR: 4.3+8,II