Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentafluorophenyl picolinate, Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, 2-[(Pentafluorophenoxy)carbonyl]pyridine
PC8772-1G
PC8772-250MG
APOSPC8772-1GEA
285
EUR
APOSPC8772-1G
APOSPC8772-250MG
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₄F₅NO₂ Molekulargewicht: 289.158 g/mol Schmelzpunkt: 55.5…59 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02916457 CAS-Nummer: 188837-53-8 |