2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
{2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
PC8554-1G
PC8554-250MG
APOSPC8554-1GEA
190
EUR
APOSPC8554-1G
APOSPC8554-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol
Formel:
C₁₂H₁₁F₃N₂O Schmelzpunkt: 42.5…44 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09817511 CAS-Nummer: 892502-29-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |