N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8547-1G PC8547-250MG
APOSPC8547-1GEA 230 EUR
APOSPC8547-1G APOSPC8547-250MG
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Formel: C₁₃H₁₄F₃N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09817515
CAS-Nummer: 898598-62-4