Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydro-4-methyl-7-[(pentafluorophenoxy)carbonyl]-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine, Pentafluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
PC8541-1G
PC8541-250MG
APOSPC8541-1GEA
321
EUR
APOSPC8541-1G
APOSPC8541-250MG
Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate 97%
Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
Formel:
C₁₅H₉F₅N₂O₃ Schmelzpunkt: 129.5…132 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09817508 CAS-Nummer: 921938-83-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |