Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8540-1G PC8540-250MG
APOSPC8540-1GEA 147 EUR
APOSPC8540-1G APOSPC8540-250MG
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₇F₅O₄S
Schmelzpunkt: 55.5…59.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702392
CAS-Nummer: 910037-02-4