Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate
PC8536-1G
PC8536-250MG
APOSPC8536-1GEA
220
EUR
APOSPC8536-1G
APOSPC8536-250MG
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
Formel:
C₁₆H₆F₅NO₂S Molekulargewicht: 371.281 g/mol Schmelzpunkt: 139.5…141.5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09702374 CAS-Nummer: 926921-59-7 |