Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8510-1G PC8510-250MG
APOSPC8510-1GEA 220 EUR
APOSPC8510-1G APOSPC8510-250MG
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₃F₅N₂O₂
Molekulargewicht: 290.146 g/mol
Schmelzpunkt: 121…123.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702344
CAS-Nummer: 921938-48-9