Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC8466-1G
PC8466-500MG
APOSPC8466-1GEA
590
EUR
APOSPC8466-1G
APOSPC8466-500MG
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂·ClH Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00243964 CAS-Nummer: 318469-16-8 |