5-Allyl-2-fluorotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)prop-1-ene
PC8387-1G PC8387-5G
APOSPC8387-1GEA 533 EUR
APOSPC8387-1G APOSPC8387-5G
5-Allyl-2-fluorotoluene
5-Allyl-2-fluorotoluene
Formel: C₁₀H₁₁F
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06201193
CAS-Nummer: 842124-27-0