Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate, Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoate
PC8274-100MG
PC8274-1G
PC8274-250MG
APOSPC8274-100MGEA
208
EUR
APOSPC8274-100MG
APOSPC8274-1G
APOSPC8274-250MG
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate
Formel:
C₁₁H₈ClF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01313366 CAS-Nummer: 243977-24-4 |