1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8264-1G
PC8264-5G
APOSPC8264-1GEA
77.4
EUR
APOSPC8264-1G
APOSPC8264-5G
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Formel:
C₁₂H₁₇F₉O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08460484 CAS-Nummer: 933600-77-2 |