4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Chloro-2,3,6-trifluorophenyl)methanol
PC8258-1G PC8258-5G
APOSPC8258-1GEA 199 EUR
APOSPC8258-1G APOSPC8258-5G
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Schmelzpunkt: 38…43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094475
CAS-Nummer: 252004-68-5