4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8248-1G
PC8248-250MG
APOSPC8248-1GEA
632
EUR
APOSPC8248-1G
APOSPC8248-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₄BrF₃O Molekulargewicht: 241.005 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094469 CAS-Nummer: 252004-34-5 |