2-(Trifluormethyl)anisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8230-1G
PC8230-250MG
PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA
87
EUR
APOSPC8230-1G
APOSPC8230-250MG
APOSPC8230-5G
2-(Trifluormethyl)anisol
2-(Trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₇F₃O Schmelzpunkt: –14.3…–14.1 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142938 CAS-Nummer: 395-48-2 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...