1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-ethylbenzylamine
PC7959-1G
PC7959-250MG
APOSPC7959-1GEA
703
EUR
APOSPC7959-1G
APOSPC7959-250MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formel:
C₁₁H₁₁F₆N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784287 CAS-Nummer: 685503-45-1 |